Tlačiť
Iminodibenzyl 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A19204.36EA 0 EUR
A19204.36 A19204.14 A19204.22
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Vzorec: C₁₄H₁₃N
Mw: 195,27 g/mol
Teplota tavenia: 105…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005070
Číslo CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1