Tlačiť
Nalidixic acid 99.5%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
ACRO169900250EA 169.95 EUR
ACRO169900250 ACRO169901000 ACRO169900050
Nalidixic acid 99.5%
Nalidixic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Mw: 232,24 g/mol
Teplota tavenia: 225…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006884
Číslo CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)