Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Micro Valves
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/22/18989522.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add 1/4” and 1/8” connections from Flaretek®. Wit...
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   O-ring free design, 1/2" or 1/4" orifice.
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
číslo v katalógu: (ENTE202-82-01)
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
číslo v katalógu: (ENTED8-3Q-8F)
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (ENTE202-86-01)
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Ďalej