Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "sputum-collection-containers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PP, translucent
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PP, translucent.
číslo v katalógu: (BRND62305)
Dodávateľ:  Brand
Popis:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 items
Dodávateľ:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   Sputum collection system, sterile, SputEm™, with screw cap plus green transport container with snap cap, Kapacita: 50 ml
UOM:  1 * 72 items
číslo v katalógu: (BOET07.051.2000)
Dodávateľ:  BOETTGER, PAUL
Popis:   with assembled stopper, Kapacita: 20 ml, Výška: 75 mm, PS, Vonkajší Ø.: 22 mm
UOM:  1 * 1.000 items
Dodávateľ:  BOETTGER, PAUL
Popis:   Sputum Container, With screw cover, fitted, Kapacita: 24 ml, Výška: 23 mm, PS, Vonkajší Ø.: 70 mm
Dodávateľ:  LP ITALIANA SPA
Popis:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Kapacita: 25 ml, Výška: 80 mm, PP, without label and spoon, Vonkajší Ø.: 25 mm
číslo v katalógu: (HERE1131008)
Dodávateľ:  HERENZ, HEINZ GMBH
Popis:   Faeces/universal container, made of PP.
UOM:  1 * 700 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej