Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Specialty Cuvettes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/44/20236944.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (720-1999)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Single use plastic chamber used in cyto-centrifugation for urine, gynecological and non gynecological specimens and designed to perform a cell suspens...
UOM:  1 * 600 items
číslo v katalógu: (TINT605534)
Dodávateľ:  Lovibond Tintometer
Popis:   Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
číslo v katalógu: (KART2618)
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM:  1 * 2.688 items
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
číslo v katalógu: (KART2630)
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM:  1 * 500 items
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
číslo v katalógu: (SARS68.752)
Dodávateľ:  SARSTEDT
Popis:   Polypropylene round opaque cuvette for sample preparation with LKB analyser.
UOM:  1 * 5.000 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej