Tlačiť
Pipette cylinders
Dodávateľ: Hecht
HECH49060040EA 14.91 EUR
HECH49060040 HECH49061002 HECH49061001
Pipette cylinders
Válce Válce pro skladování
Wide base cylinders, made of HDPE, for storing pipettes.