Tlačiť
Washers, BOLA
Dodávateľ: Bohlender
BOLA
BOHLF728-16EA 4 EUR
BOHLF728-16 BOHLF728-08
Washers, BOLA
Spojovací materiál Šroubky
PA
  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.