Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Digital thermo-hygrometer, Traceable®
Dodávateľ: VWR Collection
Traceable®
620-1921EA 69.2 EUR InStock
VWRU35519-046 VWRU35519-047 620-1921
Digital thermo-hygrometer, Traceable®
Hygrometers Digital Thermo-Hygrometers
This thermo-hygrometer is suitable for routine measurements, monitoring round the clock, quality controls and critical experimental requirements. It shows the exact air conditions in hoods, cleanrooms, storage rooms, environmental chambers and chemicals storage areas.
  • Continuous and simultaneous display of relative humidity and temperature
  • Minimum/maximum memories
  • Fast response
W×D×H: 57×85×6 mm
Weight: 70 g
Conforms to ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 accredited by A2LA. Traceable to NIST.
Certifikácie: Conforms to ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 accredited by A2LA. Traceable to NIST.
Informace o dodávce: Supplied with Traceable® certificate of calibration, wall mounting and bench stand, solid sensors plus two AAA batteries.
RH = Relative Humidity
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo