Tlačiť
Mrazničky pro pekárny, nucený oběh vzduchu, ProfiLine, BGPv
Dodávateľ: Liebherr
ProfiLine
LIEBBGPV6570EA 3785.09 EUR
LIEBBGPV6570 LIEBBGPV8470
Mrazničky pro pekárny, nucený oběh vzduchu, ProfiLine, BGPv
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky Euronorm pro pekárny s nuceným oběhem vzduchu jsou navrženy pro vysoce kvalitní skladování pekárenských výrobků jako jsou předlisky těsta, díky nimž systém s nuceným oběhem vzduchu udržuje teplotu v celém interiéru konstantní.
  • vnitřní vložka z nerezové oceli třídy 304 s nastavitelnými vložkami ve tvaru písmene L
  • elektronický řídící systém ProfiLine s digitálním displejem
  • beznapěťový kontakt pro přenos alarmu na centrální výstražný systém
  • samozavírací dveře zůstanou otevřené při 90° a zavřou se při méně než 75°
  • automatický systém chlazení horkým plynem je vysoce energeticky úsporný a hospodárný a zajišťuje, že spotřebiče nikdy nezamrznou
  • vizuální a zvukový alarm dveří a teploty zajišťuje maximální bezpečnost
  • integrovaný zámek je mimořádně robustní a chrání před neoprávněným přístupem