Tlačiť
Mikroskopy vzpřímené, VisiScope® 500
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® VisiScope®
630-1573EA 0 EUR
630-1569 630-1742 630-1730 630-1745 630-1573 630-1743 630-1744
Mikroskopy vzpřímené, VisiScope® 500
Mikroskopy
Mikroskopy byly navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon při pravidelném používání.
  • Plan (P) 160 mm objektivy s korekcí pro ostření do nekonečna pro modely s optickým systémem InfiniFix (PI) a pro modely s optickým systémem IOS plan objektivy s korekcí pro ostření do nekonečna
  • Který umožňuje pracovat s vysokou intenzitou osvětlení jako při zobrazení fázového kontrastu nebo pozorování v zástinu bez nutnosti složitého aktivního chlazení, přičemž je zároveň Zachována spotřeba elektrické energie na nejnižší úrovni
  • Pro lepší výkon zařízení jsou dostupné dva výklopné kondenzory