Tlačiť
Hľadali ste: Činidla pro odstraňování barev
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (E732-25)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (22007.)
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (786-199)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: The staining of gels with silver stains often results in over-staining or unevenly stained gels. Silver D-Stain™ eliminates the need to repeat the ele...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: G-Biosciences' Destain I contains approximately 45% methanol and 9% glacial acetic acid. G-Biosciences' Destain II contains approximately 5% methanol ...
Katalógové číslo: (ICNA112350200)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small 'teabag' c...
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (J62931.8U)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (786-499)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: After Coomassie Brilliant Blue staining process, the band intensity may be further enhanced by de-staining the stained gel in our CBB De-Staining Solu...
Merná jednotka: 1 * 1 L
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom