Tlačiť
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Dose for preparation of 1 litre of solution.
84597.600EA 25.86 EUR
84597.600
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: >105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.4998 0.5002 mol/l