Tlačiť
1,4-Dioxan ≥99.8% unstabilised, SPECTRONORM® for spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84715.290EA 246.59 EUR
84715.290
1,4-Dioxan ≥99.8% unstabilised, SPECTRONORM® for spectroscopy
1,4-Dioxan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88,11 g/mol
Teplota varu: 101,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11,8 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %
Transmittance (270 nm) Min. 70 %
Transmittance (280 nm) Min. 85 %
Transmittance (290 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 97 %
Transmittance (310 nm) Min. 98 %