Tlačiť
Chlorid sodný
Dodávateľ: G Bioscienes
RC-094EA 203.52 EUR
RC-094
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58,44 g/mol
Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599