Chcete sa opäť prihlásiť?
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039975
Číslo CAS: 131274-22-1
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals and/or chunks
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 5 g ACRO366940050
Glass bottle 1 g ACRO366940010
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 261°C (D)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo