Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
Číslo CAS: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Log in to see your contract pricing and availability.
  Zapamätať si ma na tomto zariadení
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 5 g ACRO146150050
Glass bottle 25 g ACRO146150250
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Melting Point 321°C - 323°C (D)
CAS No. 6530-09-2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo