Tlačiť
(±)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
MAYBRJC00652.10 MAYBRJC00652.1 MAYBRJC00652.50
(±)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
(±)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
Mw: 199,1213 g/mol
Číslo MDL: MFCD00137395
Číslo CAS: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6