Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO377680050EA
516.17
EUR
ACRO377680050
ACRO377680010
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₄H₃NOS Mw: 113,13 g/mol Teplota varu: 76…78 °C (24 mmHg) Hustota: 1,288 g/cm³ Teplota vzplanutia: 68 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00142924 Číslo CAS: 10200-59-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |