Tlačiť
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A10952.06EA 146.61 EUR
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191,23 g/mol
Teplota tavenia: 35…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085100
Číslo CAS: 42139-37-7