Tlačiť
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A14721.06EA 101.34 EUR
A14721.06
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163,18 g/mol
Teplota tavenia: 100…104 °C
Číslo MDL: MFCD00024828
Číslo CAS: 7559-36-6