Tlačiť
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l vodný roztok
Dodávateľ: BIOWEST
X0550-100EA 13.8 EUR
X0550-100
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l vodný roztok
L(+)-Glutamin
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
Mw: 146,15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008044
Číslo CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg