Tlačiť
Kombinované chladničky s mrazákem, comfort, horní mrazák, řada CTP
Dodávateľ: Liebherr
LIEBCTP3016EA 0 EUR
LIEBCTP2441 LIEBCTP3016
Kombinované chladničky s mrazákem, comfort, horní mrazák, řada CTP
Chladničky
Tyto kombinované chladničky s mrazákem s technologií SmartFrost mrazí potraviny rychleji a snižují tvorbu ledu, čímž usnadňují a urychlují odmrazování. Poskytují také flexibilnější úložný prostor s větší kapacitou a úspornější spotřebou energie pro nižší provozní náklady.
  • hladký a lépe čistitelný vnitřek
  • design Swingline s elegantní bočním okrajem
  • zaměnitelné dveřní panty umožňují optimální použití spotřebiče
  • průhledný koš na zeleninu se spoustou prostoru pro organizované skladování
Modely CTP 3016 a 3316 mají výkonný systém PowerCooling, který rychle chladí čerstvě uložené potraviny a vytváří rovnoměrnou teplotu chlazení uvnitř interiéru. Automatická funkce SuperFrost rychle sníží teplotu na ‒32 °C a tím vytváří chladný vzduch požadovaný na zachování důležitých vitamínů. Navíc madlo dveří slimline s integrovaným otevíracím mechanismem zajišťuje, že dveře spotřebiče lze otevřít s minimálním úsilím.