Tlačiť
Kontejnery bezpečnostní, „Bio Carrier“
Dodávateľ: Avantor
VWR®
720-1988 720-1989
Kontejnery bezpečnostní, „Bio Carrier“
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
Kontejnery jsou vhodné pro přepravu biologických vzorků. Lze je rovněž přenášet až domů k pacientům.
  • sklopné držadlo pro jednoduché stohování více jednotek na sebe
  • zarážky pro usnadnění stohování a snímatelné víko pro usnadnění čištění
  • kontejner je označen logem Biologické riziko a vyhovuje současným směrnicím pro kontejnery označené tímto symbolem
  • konstrukce odolná proti otřesům, lehké materiály a speciální těsnění zajišťující vzduchotěsnost, která je v souladu s bezpečnostními standardy
  • Na boku jsou vytištěny nouzové postupy pro případ rozbití nádoby