Tlačiť
Vzorkovací sada pro potravinářský průmysl, VWR®
Dodávateľ: Avantor
VWR®
300-0162EA 3245.48 EUR
300-0162
Vzorkovací sada pro potravinářský průmysl, VWR®
Vzorkovače Vzorkovače pevné
Silný plastový kufřík s různými nástroji pro odběr vzorků potravin, krmiva a vody.
  • Pevné a stabilní pouzdro
  • K dispozici je veškeré potřebné jednorázové příslušenství
Vhodné pro práškové, tekuté, pevné, pastovité, měkké, krémové, zmrazené a granulované vzorky.
Objednávacie informácie: Zahrnuje vzorkovací nástroje pro potravinářský průmysl: Vzorkovač ledu (300-0165), vzorkovač mražených látek (300-0164), kónický vzorkovač pevných látek (300-0291), vzorkovač kapalin (300-0173), vzorkovací tryska (300-0163), vzorkovač prášku (300-0166), válcový vzorkovač pevných látek (300-0171), multisektorová sonda 560 mm v hliníku - oddělené sektory (300-0170), teploměr kovová sonda 10 záznam událostí (620-2343), elipsová lžička vzorkovač nerezová ocel, 18 cm (BELAH368060018), Elipso-lžícový vzorník nerez, 40 cm (BELAH368090040), nerezová špachtle dřevěná rukojeť 30×200 mm.
Informace o dodávce: Vzorkovač na zmrzlinu Iceprobe, vzorkovač Elipso 180 a Elipso 400 na sypké materiály a granule, vzorkovač Surgel na zmrazené produkty, vzorkovač na pasty Stuve, vzorkovač na sýr Cebu, vzorkovač Pic na sypké materiály v plastových nebo papírových sáčcích, vzorkovač na kapalné produkty Dip 50, vzorkovač na sušené mléko Mipaw, vzorkovač Multipro na sypké materiály a granule v pytlích a barelech, vzorkovač Probe na mléko, krémy, víno, vodu a nápoje, špachtli Radic na povrchy, přenosný teploměr Zanzibar s teplotní sondou.