Tlačiť
Hľadali ste: Destičky pro extrakci pevné fáze
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: SOLA™μ 96 well SPE micro elution plates are specifically designed to meet the increasingly demanding challenges found within bioanalysis. The micro el...
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific HyperSep™ C18 SPE 96-well plates and individual wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately pola...
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 Diol, 96-well plate, 10 mg, 1 ml
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, 50 mg, 1 ml
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 C8, 96-well plate, 25 mg, 1 ml
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific™ HyperSep Silica SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent primarily used to retain analytes in non polar matr...
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific™ HyperSep Aminopropyl SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent that allows both polar and anion exchange inte...
Katalógové číslo: (HYPE60300-688)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 Phenyl, 100 mg
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific™ HyperSep SCX Strong Cation Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong cation exchange sorbent for extractio...
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: SOLA™ fritless 96-well SPE plates provide greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts. SOLA™ products provide unparalleled performa...
Katalógové číslo: (549-0683)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: HyperSep Retain-AX is a high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with quaternary functional groups to retain acidic anal...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, Hypercarb™, 10 mg, 1 ml
Katalógové číslo: (HYPE60300-567)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Thermo Scientific™ HyperSep SAX Strong Anion Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong anion exchange sorbent for extraction ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, 96-round well plate, Bond Elut™, Silica sorbents (particle size 40 μm), C18-OH, 100 mg
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) plate, SPEC 96-well plate, Silica-based sorbents, C2, 15 mg
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom