Tlačiť
Misky, krystalizační
Dodávateľ: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632411624190_U KAVAN632412635160 KAVAN632412635140 KAVA632411625080 KAVAN632412624170 KAVA632411624115_U KAVA632411624115 KAVAN632412624140 KAVAN632412624160 KAVA632411624190 KAVAN632412635170 KAVA632411624095 KAVA632411625140 KAVA632411624080_U KAVA632411624230 KAVA632411624230_U KAVAN632412635150 KAVA632411625190 KAVA632411624095_U KAVA632411625115 KAVAN632412624150 KAVA632411624080 KAVA632411625095 KAVA632411624140 KAVA632411625230
Misky, krystalizační
Podnosy/Misky/Kelímky Misky krystalizační
Boritokřemičité sklo, 3,3.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Pro širokou řadu aplikací.