Tlačiť
Mrazničky, NoFrost, chlazení nuceným oběhem vzduchu
Dodávateľ: Liebherr
471-0861EA 0 EUR
LIEBGGV5060X 471-0861 LIEBGGV5010X 471-0864 471-0862 LIEBGGV5810X 471-0863 LIEBGGV5860X
Mrazničky, NoFrost, chlazení nuceným oběhem vzduchu
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky volně stojící NoFrost vyrobené z nerezové oceli. Nabízí nucené chlazení vzduchem, které udržuje rovnoměrnou teplotu chlazení v interiéru. Integrovaný teplotní alarm označuje, pokud byla porušena dolní nebo horní hranice alarmu. Používá jak zvukový, tak i vizuální signály, aby zajistil maximální bezpečnost zboží, které bylo uloženo.
  • nohy s nastavitelnou výškou zajišťují snadné a pohodlné čištění pod přístrojem
  • stylový design swingline
  • vybaveny roštovými policemi, které jsou potažené plastem a ergonomickým nerezovým tyčovým madlem slimline
Teplotní rozsah: −14 až -28 °C