  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Phenyltriethylammonium iodide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (L12769.18)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Phenyltriethylammonium iodide
UOM:  1 * 50 g