  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "bismut-50-blei-26-7-zinn-13-3-cadmium-10"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Bismuth Lead Tin Cadmium alloy (50.0:26.7:13.3:10.0 w%), eutectic, ingot
UOM:  1 * 1 lb