Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 8 mesh, without indicator
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO219050100EA 848.84 EUR
ACRO219050100 ACRO219050020 ACRO219055000
Síran vápenatý, Drierite™ 8 mesh, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136,14 g/mol
Teplota tavenia: 1450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical