Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Bag sealer, electronic
Dodávateľ: SEVERIN ELECTROGERAETE
SEVEFS3604EA 77.1 EUR InStock
SEVEFS3604
Bag sealer, electronic
Heat Sealers Bag Sealers
For vacuum sealing bags.
  • Air suction function
  • Sealing wire and cut-off wire
  • Viewing window
  • Pilot lights for both vacuum control and sealing function
  • Roll of sealing film (width 28,5 cm) included
  • Cable storage
W×D×H: 355×142×100 mm
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo